Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 902,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14NO2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
902,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
COc1cccc(NC(=O)\C=C\c2ccc(Cl)cc2)c1
InChI
1S/C16H14ClNO2/c1-20-15-4-2-3-14(11-15)18-16(19)10-7-12-5-8-13(17)9-6-12/h2-11H,1H3,(H,18,19)/b10-7+
InChI key
RYAMDQKWNKKFHD-JXMROGBWSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
Application
SB-366791 has been used as a transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1) antagonist:
- to infer the in vitro and in vivo pharmacology of (E)-3-(4-t-butylphenyl)-N-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acrylamide (AMG 9810)
- to study its effects on sodium hydrogen sulfide (NaHS) or capsaicin-induced contractile activity
- to study the inhibitory potency of phoneutria toxin (PnTx3-5) (native and recombinant) on various responses mediated by transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1)[1]
Biochem/physiol Actions
SB-366791 might exhibit analgesic properties on bone cancer-related pain behavior.
Vanilloid receptor-1 (TRPV1) antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - | originator - |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?