Przejdź do
S0327
Scutellarein
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4′,5,6,7-Tetrahydroxyflavone, 6-Hydroxyapigenin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
1260,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5310,00 zł
3982,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.24
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
1260,00 zł
Cena katalogowa1680,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Erigeron breviscapus
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear, greenish-yellow
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)c(O)c(O)cc3O2
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)11-5-9(17)13-12(21-11)6-10(18)14(19)15(13)20/h1-6,16,18-20H
InChI key
JVXZRQGOGOXCEC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flavonoid that is selectively cytotoxic toward cancer cells. Induces mitochondrial ROS, DNA damage, and metabolic suppression, preferentially in tumor cells. Scutellarein has been shown to have better absorption than scutellarin in Caco-2 monolayer cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SMB00108PHL8328373577
Scutellarein phyproof® Reference Substance
PHL83283
Scutellarein
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (LC/MS-ELSD)
description
phyproof® Reference Substance
description
analytical standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
-
form
-
biological source
Erigeron breviscapus
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scutellarein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)