Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 452,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20N2O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
213-496-0
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
452,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
(±)-Sotalol hydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 20 mg/mL
originator
Bayer
SMILES string
Cl.CC(C)NCC(O)c1ccc(NS(C)(=O)=O)cc1
InChI
1S/C12H20N2O3S.ClH/c1-9(2)13-8-12(15)10-4-6-11(7-5-10)14-18(3,16)17;/h4-7,9,12-15H,8H2,1-3H3;1H
InChI key
VIDRYROWYFWGSY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155), KCNH2(3757)
Application
Biochem/physiol Actions
Potent β-adrenoceptor antagonist; class III antiarrhythmic; prolongs the action potential and increases the refractory period.
Sotalol has a potential to block non-cardioselective β-adrenergic receptors. It acts as an anti-arrhythmic agent and is used as a therapeutic for equine arrhythmias. In addition, sotalol also has an ability to stop atrial fibrillation recurrence.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Bayer. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?