Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022637100 (NA), Eppendorf® 5804726006 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Parameter:
20,800 × g max. RCF
Feature:
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, aerosol tight, fixed angle rotor (microtubes)
Produkt RFA453011-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, aerosol tight, fixed angle rotor (microtubes)
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022637100 (NA), Eppendorf® 5804726006 (EU)
parameter
20,800 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
General description
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?