Przejdź do
RF453011-EP
Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
F-45-30-11, non aerosol tight, to hold, 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels, lid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022637002 (NA), Eppendorf® 5804715004 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Parameter:
20,800 × g max. RCF
Feature:
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels, fixed angle rotor (microtubes), non aerosol tight
Produkt RF453011-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL reaction vessels, fixed angle rotor (microtubes), non aerosol tight
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022637002 (NA), Eppendorf® 5804715004 (EU)
parameter
20,800 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
General description
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)