Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022654004 (NA), Eppendorf® 5427712003 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5430/5430R
Parameter:
20,817 × g max. RCF
Feature:
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, fixed angle rotor, non aerosol tight
Produkt RF4530113-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
lid, to hold 30 x 1.5/2.0 mL tubes, fixed angle rotor, non aerosol tight
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022654004 (NA), Eppendorf® 5427712003 (EU)
parameter
20,817 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5430/5430R
General description
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?