Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Quality Segment
assay
≥98.0% (titration with NaOH)
form
powder
mol wt
360.11 g/mol
concentration
≤100% (Biphenyl-3,3′,4,4′-tetrayltetraammonium tetrachloride)
color
white to faint red
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.Cl.Cl.Cl.Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4.4ClH.H2O/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8;;;;;/h1-6H,13-16H2;4*1H;1H2
InChI key
DXWSCXIZIHILNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′-Diaminobenzidine tetrahydrochloride hydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
868272-85-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?