Przejdź do
RAB1392
Human CRHBP ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3670,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... CRHBP(1393)
Input:
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
Species reactivity:
human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
3670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Other Notes
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA036234HPA046120SAB1401083
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
Gene Information
human ... CRHBP(1393)
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
assay range
-
assay range
-
assay range
-
input
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
input
-
input
-
input
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL (ICC-IF), western blot: 0.04-0.4 μg/mL
technique(s)
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL, immunohistochemistry: 1:200-1:500
technique(s)
capture ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)