Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
96 wells | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
3850,00 zł
species reactivity
human, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable
input
sample type serum sample(s)
sample type cell culture supernatant(s)
sample type plasma
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 61 pg/ml
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... HIF1A(3091)
General description
Application
Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym Protokole.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples | description recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM242, purified immunoglobulin | description - | description for cell culture supernatants, plasma, and serum samples |
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity mouse | species reactivity rat |
| Gene Information human ... HIF1A(3091) | Gene Information human ... HIF1A(3091) | Gene Information - | Gene Information - |
| input sample type serum sample(s) | input - | input - | input - |
| assay range inter-assay cv: <12% | assay range - | assay range inter-assay cv: <10% | assay range inter-assay cv: <12% |
| technique(s) ELISA: suitable | technique(s) immunohistochemistry: 1:500-1:1000, immunoblotting: 1:1000-1:2000 | technique(s) ELISA: suitable | technique(s) ELISA: suitable |
| detection method colorimetric | detection method - | detection method - | detection method - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?