Przejdź do
RAB0440
Phospho-Stat1 (pSer727) ELISA Kit
for detection of phospho-stat1 (pSer727) in human or mouse cell and tissue lysates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Species reactivity:
mouse, human
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
species reactivity
mouse, human
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
General description
The Phospho-Stat1 (pSer727) ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cell lysates.
Immunogen
Stat1 (pTyr727) synthetic phosphopeptide
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RAB0441RAB0438RAB0452
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Gene Information
human ... STAT1(6772)
mouse ... STAT1(20846)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)