Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2550,00 zł
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
technique(s)
ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable
input
sample type plasma
sample type cell lysate
sample type serum
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.27 pg/mL
standard curve range: 1-1000 pg/mL
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... PTH(5741)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable | technique(s) ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rat, mouse, human |
| Gene Information human ... PTH(5741) | Gene Information human ... PYY(5697) | Gene Information human ... NPPA(4878) | Gene Information human ... PNPLA3(80339) |
| input sample type plasma | input sample type serum | input sample type serum | input sample type cell lysate |
| assay range inter-assay cv: <15% | assay range inter-assay cv: <15% | assay range inter-assay cv: <15% | assay range inter-assay cv: <15% |
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?