Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022638041 (NA), Eppendorf® 5810711002 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Parameter:
2,750 × g max. RCF
Feature:
to hold MTP, DWP, PCR plates, aerosol-tight, economic swing- bucket rotor, for 5810/5810R, with 4 MTP buckets
Produkt RA4624-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfeature
to hold MTP, DWP, PCR plates, aerosol-tight, economic swing- bucket rotor, for 5810/5810R, with 4 MTP buckets
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022638041 (NA), Eppendorf® 5810711002 (EU)
parameter
2,750 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
General description
- A versatile swing-bucket rotor (A-4-62-MTP) accommodates 0.2 mL to 250 mL tubes and bottles as well as plates.
- Buckets, lid and adapters are autoclavable at 121 °C, 20 min.
- Aerosol-tight caps are available for the safe centrifugation of hazardous samples.
- Rotor lifetime: max. 100,000 cycles.
A wide selections of rotors to fit the Eppendorf 5804 and 5810 centrifuges.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rotor for Eppendorf® 5804/5804R & 5810/5810R Centrifuges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?