Przejdź do
RA438-EP
Rotor for Eppendorf® 5702/5702R/5702RH Centrifuges
A-4-38, aerosol-tight, without buckets, for round-bottom tubes only
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022639064 (NA), Eppendorf® 5702740004 (EU)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
Parameter:
2,750 × g max. RCF
Feature:
to hold 4 x 100 mL round buckets, to hold 4 x 90 mL rectangular buckets, aerosol-tight, for round-bottom tubes only, swing bucket rotor, without buckets
Produkt RA438-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 4 x 100 mL round buckets, to hold 4 x 90 mL rectangular buckets, aerosol-tight, for round-bottom tubes only, swing bucket rotor, without buckets
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022639064 (NA), Eppendorf® 5702740004 (EU)
parameter
2,750 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5702/5702R/502RH
General description
Rotors to fit Eppendorf centrifuge models 5702, 5720 R, and 5720 RH
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)