Przejdź do
RA2MTP-EP
Rotor for Eppendorf® 5430/5430R Centrifuges
A-2-MTP for microtiter plates, incl. wind shield, to hold, 2 x MTP, PCR, deepwell plates, with 2 buckets and lid
Synonim(y):
Lid for Eppendorf® FA-45-48-11 Rotor
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41103909
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 022654403 (NA)
Compatibility:
for use with centrifuge models 5430/5430R
Parameter:
2,204 × g max. RCF
Feature:
to hold 2 x MTP, PCR, deepwell plates, incl. wind shield, swing bucket rotor, with 2 buckets and lid
Produkt RA2MTP-EP nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
feature
to hold 2 x MTP, PCR, deepwell plates, incl. wind shield, swing bucket rotor, with 2 buckets and lid
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 022654403 (NA)
parameter
2,204 × g max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models 5430/5430R
General description
  • Max. g-force (rcf): 2 204 × g
  • Max. speed (rpm): 4 680 rpm
  • Max. loading height: 29 mm
  • Max. load per bucket: 170 g
Rotors to fot Eppendorf centrifuge 5430 and 5430 R.
Features and Benefits
  • Provide quiet operation due to windshield design
  • Rotor with two swing buckets for PCR, module type package (MTP), and deep well plates
  • The rotor is compatible with the following plates of height up to 29 mm: Micro test plates, Cell culture plates, Polymerase chain reaction (PCR) plates, Deepwell plates and Slides (with CombiSlide adapter)
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)