Przejdź do
R9759
Rat serum
Synonim(y):
Serum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
289,00 zł
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
rat
Sterility:
non-sterile
Shipped in:
dry ice
289,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
sterility
non-sterile
contains
preservative
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Rat serum is pooled from a normal donor population.
Application
Rat serum has been used as a blocking agent[1][2] and controls [3] in immunoassays.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
R9133G9774G9023
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
guinea pig
biological source
goat
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
contains
preservative
contains
preservative
contains
preservative
contains
preservative
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hi, does " R9759-5ML" contain EDTA?
    1 answer
    1. This product contains only a preservative. This serum is collected from clotted whole blood. No anticoagulants or chelators, including EDTA, have been added.