Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
Nazwa produktu
RG108, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -250 to -310°, c = 0.5 in methanol
color
yellow
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)N3C(=O)C4=CCCC=C4C3=O
InChI
1S/C19H16N2O4/c22-17-13-6-1-2-7-14(13)18(23)21(17)16(19(24)25)9-11-10-20-15-8-4-3-5-12(11)15/h3-8,10,16,20H,1-2,9H2,(H,24,25)/t16-/m0/s1
InChI key
LMAZUAXDZRILNJ-INIZCTEOSA-N
General description
Application
- in reprogramming and increasing cell plasticity of primary multipotent mesenchymal stromal cells (MMSC)
- as an inhibitor of DNA methyltransferase (DNMTi) in human retinal pigment epithelial ARPE-19 cells
- as a DNA methyltransferase inhibitor in C33A2 cells to test its effect on papillomavirus late gene expression (HPV16)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description The DNA Methyltransferase Inhibitor, also referenced under CAS 32675-71-1, controls the biological activity of DNA Methyltransferase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications. | description ≥99.0% (AT) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (AT) |
| form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility methanol: soluble, DMSO: 100 mg/mL | solubility - |
| color yellow | color yellow | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?