Merck
R7875
D-Ribose 5-phosphate barium salt
~95%
Synonim(y):
D-Ribofuranose 5-phosphate
Informacje o tej pozycji
EC Number:
239-750-0
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~95%
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)