Przejdź do zawartości
R5883
Reservoirs for LC columns
column I.D. 2.5 cm, capacity 700 mL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
23151816
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
capacity
700 mL
column I.D.
2.5 cm
General description
Tapered for leak-free seal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reservoirs for LC columns
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)