Przejdź do
R5758
Reservoirs for LC columns
capacity 100 mL, column I.D. 0.7-1.5 cm
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115716
material
polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
capacity
100 mL
column I.D.
0.7-1.5 cm
General description
Tapered for leak-free seal.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reservoirs for LC columns
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)