Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 650,00 zł |
5 x 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
650,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
technique(s)
quantitative precipitin assay: suitable
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description affinity isolated antibody, lyophilized powder | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution | description IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum |
| technique(s) quantitative precipitin assay: suitable | technique(s) quantitative precipitin assay: 2.5-5 mg/mL, indirect ELISA: 1:100,000 | technique(s) indirect ELISA: 1:50,000, quantitative precipitin assay: 3.5 mg/mL | technique(s) indirect ELISA: 1:10,000, quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| form lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?