Merck
R406-05A
Osteoblasty szczura: Rob, dorosły
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rat bone (Rat bone)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
osteoblast
Relevant disease(s):
arthritis; osteoporosis
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat bone (Rat bone)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
morphology
osteoblast
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; osteoporosis
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
ROb firmy Cell Applications, Inc. został wykorzystany do oceny nowej włókniny nanokompozytowej hydroksyapatyt (HAp)/kwas polimlekowy (PLLA), pokrytej kalcynowanymi nanokryształami HAp jako materiału do regeneracji kości i wykazał lepsze rozprzestrzenianie się na powierzchni pokrytej nanokryształami w porównaniu z powierzchnią niepowleczoną (Yanagida, 2011). Charakterystyka: Pozytywny dla mineralizacji kości.
Application
Model do badań układu kostnego, szlaki sygnałowe, morfogeneza kości, ekspresja genów, aktywacja i proliferacja komórek, gojenie ran, tworzenie i regeneracja kości, strategie leczenia, inżynieria tkankowa, modele kości in vitro, mineralizacja, leczenie hormonalne.
Biochem/physiol Actions
Kość
Preparation Note
  • 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce Rat Osteoblast Basal Medium zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Można hodować co najmniej 10 podwojeń populacji
Zapoznaj się z protokołem ROb Culture Protocol.
Analysis Note
Each lot was tested for proper morphology, Population Doublings, Negative for HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, mycoplasma, bacteria, and fungi.
Other Notes
Rat Osteoblast Basal Medium that contains 10% FBS and 10% DMSO
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)