Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
495,00 zł
Nazwa produktu
Rifabutin, >98% (HPLC), powder
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: >5 mg/mL
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
enzyme | inhibits
originator
Johnson & Johnson
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+H]1(CCC2(NC3=C4NC(=O)\C(=C/C=C/[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](\C=C\O[C@]5(Oc6c(c(c(c(c6C)[O-])C4=O)C3=N2)C5=O)C)OC)C)OC(=O)C)C)O)C)O)C)\C)CC1)CC(C)C
InChI
1S/C46H62N4O11/c1-22(2)21-50-18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,61-42)59-20-15-30(58-11)25(5)41(60-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-/m0/s1
InChI key
ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rifabutin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?