Przejdź do
R3279
Reagent Alcohol
80%, used for histology tissue preparation
Synonim(y):
Ethanol, RGA, denatured alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
15101802
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
Bp:
78 °C (lit.)
Produkt R3279 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
form
liquid
expl. lim.
3.1-27.7 % (lit.)
concentration
80%
color
colorless
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
density
0.841-0.884 g/L
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
For use in most histology and cytology procedures.
Other Notes
95 parts of specially denatured ethyl alcohol 3A with 5 parts of isopropyl alcohol. Final concentrations are ~ 70% ethanol, ~ 5% methanol and ~ 5% isopropanol. Contains ~20% water.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Reagent Alcohol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
69.8 °F - closed cup
flash_point_c
21 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)