Przejdź do
R1137
Hind III from Haemophilus influenzae
Restriction Enzyme
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numer WE:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Molecular Biology
form
buffered aqueous glycerol solution
concentration
≥10000 units/mL, 10,000 units/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
HindIII, a restriction endonuclease, is used in molecular biology applications to cleave DNA at the recognition site 5′-A/AGCTT-3′ to generate DNA fragments with cohesive 5′-ends.
Biochem/physiol Actions
Recognition sequence: 5′-A/AGCTT-3′
Cutting results: 2-10-fold Hind III overdigestion of 1 μg λ DNA substrate results in 100% cutting
Heat inactivation: 65 °C for 15 minutes
Physical form
Solution in 10 mM Tris-HCl, pH 7.5, 0.1 mM EDTA, 1 mM dithioerythritol, 250 mM NaCl, 0.01% polydocanol (v/v), 50% glycerol (v/v) at 4 °C
Other Notes
Comment: Hind III under suboptimal reaction conditions will cleave secondary recognition sites (star activity).
Supplied with 10x Restriction Enzyme Buffer SB (B8781)
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)