DMSO is the only solvent that is validated.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H24O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.39
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Produkt R0908 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
R1881, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -48 to -68°
drug control
USDEA Schedule IIIN; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3C=C[C@]12C
InChI
1S/C19H24O2/c1-18-9-7-15-14-6-4-13(20)11-12(14)3-5-16(15)17(18)8-10-19(18,2)21/h7,9,11,16-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t16-,17+,18+,19+/m1/s1
InChI key
CCCIJQPRIXGQOE-XWSJACJDSA-N
Biochem/physiol Actions
Androgen receptors (ARs) are nuclear hormone receptors/transcription factors. R1881, also known as methyltrienolone, is a synthetic androgen. It is the gold standard AR agonist.
R1881 (methyltrienolone) is a potent synthetic androgen.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Hello, I’d like to treat my organoids in vitro with R1881. In previous experiments, they were quite sensitive to DMSO toxicity. Could you please tell me if R1881 can be dissolved in another solvent, such as ethanol or methanol?