Przejdź do
R0878
D-Ribulose 1,5-bisphosphate sodium salt hydrate
≥90% (TLC)
Synonim(y):
D-erythro-2-Pentulose, 1,5-bis(dihydrogen phosphate), D-Ribulose 1,5-diphosphate, RuDP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
972,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12O11P2 · xNa+ · yH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.09 (anhydrous free acid basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
972,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (inorganic)
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
powder
impurities
≤16% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: ~50 g/L
cation traces
Na: 17.1-24.6% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OC[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)CO[P](=O)(O)O)(O)O
InChI
1S/C5H12O11P2/c6-3(1-15-17(9,10)11)5(8)4(7)2-16-18(12,13)14/h3,5-6,8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,5-/m1/s1
InChI key
YAHZABJORDUQGO-NQXXGFSBSA-N
Application
  • Bio-Inspired Microreactors Continuously Synthesize Glucose Precursor from CO(2) with an Energy Conversion Efficiency 3.3 Times of Rice.: This study leverages D-Ribulose 1,5-bisphosphate sodium salt hydrate in bio-inspired microreactors to synthesize glucose precursors from CO₂. The approach demonstrates an energy conversion efficiency significantly higher than that of rice, highlighting its potential for efficient carbon fixation and bioengineering applications (Zhu et al., 2024).
  • Designing Stacked Assembly of Type III Rubisco for CO₂ Fixation with Higher Efficiency.: The research utilizes D-Ribulose 1,5-bisphosphate sodium salt hydrate to enhance the efficiency of CO₂ fixation through the stacked assembly of Type III Rubisco. This innovative approach offers improvements in metabolic engineering for carbon capture and utilization (Zeng et al., 2022).
  • Continuous artificial synthesis of glucose precursor using enzyme-immobilized microfluidic reactors.: This study explores the continuous synthesis of glucose precursors using microfluidic reactors with immobilized enzymes, including D-Ribulose 1,5-bisphosphate sodium salt hydrate. The technique demonstrates potential for scalable biochemical production processes (Zhu et al., 2019).
Biochem/physiol Actions
Ribulose-1,5-bisphosphate (RuBP) is a component of the Calvin cycle that is metabolized into glycerate 3-phosphate (G3P) by the enzyme ribulose bisphosphate carboxylase/oxygenase (RuBisCO). RuBP is used to identify, differentiate and characterized ribulose bisphosphate carboxylase(s)/oxygenase(s) (RuBisCO).
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8389549225A2714
description
≥90% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥99.0% (TLC)
description
lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein
assay
≥90% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
-
biological source
-
biological source
rabbit muscle
solubility
water: ~50 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
solid
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)