Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103000
Packaging:
pack of 1 ea
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Worthington 366783
technique(s)
cryopreservation: suitable
Disclaimer
Weight of filled 35L Dewar can exceed 100lbs (45kg). Use of roller base is strongly recommended for safe transport.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description cast aluminum roller base with 5 wheels for 35 L Dewar | description cap/necktube core for 35 L Dewar | description measuring rod for 35 L Dewar | description cap for 4 L Dewar |
| manufacturer/tradename Worthington 366783 | manufacturer/tradename Worthington R036-9C16 | manufacturer/tradename Worthington R033-8C11 | manufacturer/tradename Worthington D004-9C11 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) cryopreservation: suitable | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Worthington Accessories
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?