Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 365,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26N2O · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.88
UNSPSC Code:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
365,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ropivacaine hydrochloride monohydrate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -9 to -12, c = 1 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.CCCN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C
InChI
1S/C17H26N2O.ClH.H2O/c1-4-11-19-12-6-5-10-15(19)17(20)18-16-13(2)8-7-9-14(16)3;;/h7-9,15H,4-6,10-12H2,1-3H3,(H,18,20);1H;1H2/t15-;;/m0../s1
InChI key
VSHFRHVKMYGBJL-CKUXDGONSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Local anaesthetic with less cardiotoxicity than bupivacaine.
Local anaesthetic with less cardiotoxicity than bupivacaine; causes reversible blockade of impulse propagation along nerve fibres by preventing the inward movement of sodium ions through the cell membrane of the nerve fibers.
Ropivacaine less lipophilic as compared with bupivacaine. It is metabolized in the liver by the enzyme cytochrome P4501A2. Ropivacaine elicits less central nervous system (CNS) toxicity and is used as a local anaesthetic during postoperative and labour pain.[2]
Features and Benefits
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ropivacaine hydrochloride monohydrate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?