Przejdź do
Q3638
Quetiapine hemifumarate salt
≥98% (HPLC), serotonin (5HT2) and dopamine (D2) receptor antagonist, powder
Synonim(y):
2-[2-(4-Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl-1-piperazinyl)ethoxy]ethanol hemifumarate, Quetiapine fumarate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
406,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1710,00 zł
1453,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25N3O2S · 0.5C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.54
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
406,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Quetiapine hemifumarate salt, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O.OCCOCCN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Sc4ccccc24.OCCOCCN5CCN(CC5)C6=Nc7ccccc7Sc8ccccc68
InChI
1S/2C21H25N3O2S.C4H4O4/c2*25-14-16-26-15-13-23-9-11-24(12-10-23)21-17-5-1-3-7-19(17)27-20-8-4-2-6-18(20)22-21;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*1-8,25H,9-16H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
InChI key
ZTHJULTYCAQOIJ-WXXKFALUSA-N
Gene Information
General description
Quetiapine is a derivative of dibenzothiazepine compound[1] and is also referred to as seroquel and clemastine.
Application
Quetiapine hemifumarate salt has been used as an antagonist for β-arrestin 2 mutant T205M recruitment.[2]
Biochem/physiol Actions
Quetiapine promotes oligodendrogenesis in vitro. It is used in treating depressive disorders.[1]
Quetiapine hemifumarate is a combined serotonin (5HT2) and dopamine (D2) receptor antagonist.
Quetiapine hemifumarate is an atypical antipsychotic, a combined serotonin (5HT2) and dopamine (D2) receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1856Y00016571592704
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)