Przejdź do
Q111
(±)-Quinpirole dihydrochloride
powder
Synonim(y):
trans-(±)-4,4a,5,6,7,8,8a,9-Octahydro-5-propyl-1H-pyrazolo[3,4-g]quinoline dihydrochloride, LY-141,865
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H21N3 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 28 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.[H][C@]12CCCN(CCC)[C@]1([H])Cc3cn[nH]c3C2
InChI
1S/C13H21N3.2ClH/c1-2-5-16-6-3-4-10-7-12-11(8-13(10)16)9-14-15-12;;/h9-10,13H,2-8H2,1H3,(H,14,15);2*1H/t10-,13-;;/m1../s1
InChI key
GJIGRGIGKHPYTK-OWVUFADGSA-N
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Biochem/physiol Actions
D2-like dopamine receptor agonist that possesses some activity at D3 sites.
Legal Information
Manufactured and sold with the permission of Eli Lilly and Company.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Q102SML1044SML0588
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
H2O: 28 mg/mL
solubility
0.1 M HCl: 23 mg/mL, H2O: 7.3 mg/mL
solubility
H2O: 4 mg/mL, clear (warmed)
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white
color
white
color
white to beige
color
white to beige
Gene Information
human ... DRD2(1813)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814)
Gene Information
-
Gene Information
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)