Przejdź do zawartości
PZ0367
PF-02413873
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[3-Cyclopropyl-1-(mesylmethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]oxy-2,6-dimethylbenzonitrile, 4-[[3-Cyclopropyl-5-methyl-1-[(methylsulfonyl)methyl]-1H-pyrazol-4-yl]oxy]-2,6-dimethyl-benzonitrile, PF 2413873, PF-2413873
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
359.44
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=C(C#N)C(C)=CC(OC2=C(C)N(CS(=O)(C)=O)N=C2C3CC3)=C1
InChI
1S/C18H21N3O3S/c1-11-7-15(8-12(2)16(11)9-19)24-18-13(3)21(10-25(4,22)23)20-17(18)14-5-6-14/h7-8,14H,5-6,10H2,1-4H3
InChI key
QSFGZNVRVZHUGV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-02413873 is a potent, selective and fully competitive non-steroidal progesterone receptor (PR) antagonist that blocks progesterone binding and PR nuclear translocation. PF-02413873 suppresses endometrial growth in the macaque and human.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)