Przejdź do zawartości
PZ0359
PF-06827443
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-((3R,4S)-3-Hydroxytetrahydro-pyran-4-yl)-5-methyl-6-(4-oxazol-4-yl-benzyl)-2,3-dihydro-isoindol-1-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H24N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.46
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC1=CC(CN([C@@H]2[C@@H](O)COCC2)C3=O)=C3C=C1CC4=CC=C(C5=COC=N5)C=C4
InChI
1S/C24H24N2O4/c1-15-8-19-11-26(22-6-7-29-13-23(22)27)24(28)20(19)10-18(15)9-16-2-4-17(5-3-16)21-12-30-14-25-21/h2-5,8,10,12,14,22-23,27H,6-7,9,11,13H2,1H3/t22-,23-/m0/s1
InChI key
RBMHKFVYRIRMOG-GOTSBHOMSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06827443 is a otent, low clearance, orally bioavailable, and CNS penetrant muscarinic M1-selectivepositive allosteric modulator (PAM) with minimal agonist activity.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)