Merck
PZ0347
CP-424,174
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CP 424174, CP-424174, CP424174, N-[[[4-Chloro-2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]amino]carbonyl]-3-(1-hydroxy-1-methylethyl)-benzenesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29ClN2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
452.99
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(O)(C)C1=CC(S(=O)(NC(NC2=C(C(C)C)C=C(Cl)C=C2C(C)C)=O)=O)=CC=C1
InChI
1S/C22H29ClN2O4S/c1-13(2)18-11-16(23)12-19(14(3)4)20(18)24-21(26)25-30(28,29)17-9-7-8-15(10-17)22(5,6)27/h7-14,27H,1-6H3,(H2,24,25,26)
InChI key
YRSBLSHMKVQWHP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-424,174 is a cytokine release inhibitory drugs (CRID) that inhibits the post-translational processing and secretion of IL-1b in response to LPS and ATP in human monocytes. It is quite possible that similarly to CP-456,773 (termed CRID3), CP-424,174 inhibits both NLRP3 and AIM2 inflammasomes by preventing ASC oligomerisation.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)