Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21F2N7O · C7H8O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
561.60
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
FC1(F)C[C@H]1C(N2[C@H]3CN(C4=CC=NC(NC5=CN(C)N=C5)=N4)C[C@@H]2CC3)=O.CC6=CC=C(S(=O)(O)=O)C=C6
InChI key
FAKGOYNHHHOTEN-VDTKTRGNSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
PF-06700841 is an inhibitor of JAK1 and TYK2 kinases.
PF-06700841 is an inhibitor of JAK1 and TYK2 kinases. PF-06700841 has been investigated for the treatment of psoriasis and lupus.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?