Przejdź do
PZ0338
Toceranib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-[(5Z)-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-N-[2-(pyrrolidin-1-yl)ethyl]-1H-pyrrole-3-carboxamide, PHA-291639, SU-11654, SU11654
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25FN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
396.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
Fc1cc2c(cc1)NC(=O)\C\2=C/c3[nH]c(c(c3C)C(=O)NCCN4CCCC4)C
InChI
1S/C22H25FN4O2/c1-13-19(12-17-16-11-15(23)5-6-18(16)26-21(17)28)25-14(2)20(13)22(29)24-7-10-27-8-3-4-9-27/h5-6,11-12,25H,3-4,7-10H2,1-2H3,(H,24,29)(H,26,28)/b17-12-
InChI key
SRSGVKWWVXWSJT-ATVHPVEESA-N
Biochem/physiol Actions
Toceranib (SU11654) is a protein tyrosine kinase inhibitor that selectively targets stem cell factor receptor c-kit, including all forms of mutant Kit, as well as PDGFR and VEGFR. Toceranib exhibited Ki values of 5 nM for PDGFR and 6 nM for VEGFR. Toceranib phosphate is approved for use in mast cell cancer in dogs.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)