Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H22N2O5S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
398.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
O=S(N1[C@@H](C(NO)=O)C(C)(C)SCC1)(C2=CC=C(OCC#CC)C=C2)=O
InChI
1S/C17H22N2O5S2/c1-4-5-11-24-13-6-8-14(9-7-13)26(22,23)19-10-12-25-17(2,3)15(19)16(20)18-21/h6-9,15,21H,10-12H2,1-3H3,(H,18,20)/t15-/m0/s1
InChI key
CVZIHNYAZLXRRS-HNNXBMFYSA-N
Biochem/physiol Actions
TMI-1 (WAY-171318) is potent inhibitor of disintegrin metalloenzyme 17 (ADAM17) also known as the tumor necrosis factor-α (TNF-α) converting enzyme (TACE), and matrix metalloprotease (MMP). TMI-1 potently inhibits LPS-induced TNF-α secretion in human primary monocytes, and human whole blood. TMI-1 selectively induces caspase-dependent apoptosis in triple negative (TN) and ERBB2-overexpressing breast tumor cell lines.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?