Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22FN9O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1C2=NC(N3C[C@@H](NC(C=C)=O)[C@H](F)C3)=NC(NC(C(OC)=N4)=CN4C)=C2N=C1
InChI
1S/C18H22FN9O2/c1-5-13(29)21-11-8-28(6-10(11)19)18-23-15(14-16(24-18)26(2)9-20-14)22-12-7-27(3)25-17(12)30-4/h5,7,9-11H,1,6,8H2,2-4H3,(H,21,29)(H,22,23,24)/t10-,11-/m1/s1
InChI key
JYIUNVOCEFIUIU-GHMZBOCLSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06747775 is an orally available, potent and selective inhibitor of the epidermal growth factor receptor) mutant form T790M (EGFR T790M inhibitor). PF-06747775 exhibits minimal activity against wild type EGFR.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?