Przejdź do
PZ0296
PF-06459988
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[(3R,4R)-3-[[[5-Chloro-2-[(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)amino]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy]methyl]-4-methoxy-1-pyrrolidinyl]-2-propen-1-one
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22ClN7O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
431.88
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
ClC1=CNC2=C1C(OC[C@@H]3[C@@H](OC)CN(C(C=C([H])[H])=O)C3)=NC(NC4=CN(C)N=C4)=N2
InChI
1S/C19H22ClN7O3/c1-4-15(28)27-7-11(14(9-27)29-3)10-30-18-16-13(20)6-21-17(16)24-19(25-18)23-12-5-22-26(2)8-12/h4-6,8,11,14H,1,7,9-10H2,2-3H3,(H2,21,23,24,25)/t11-,14+/m1/s1
InChI key
ODMXWZROLKITMS-RISCZKNCSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06459988 is an orally available irreversible inhibitor of epidermal growth factor receptor (EGFR) mutant (EGFRm) forms including the secondary acquired resistance mutation T790M. PF-06459988 has minimal activity against wild-type EGFR (WT EGFR).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)