Przejdź do
PZ0289
PF-06651481-00
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[(3,5-Dichloro-4-methoxyphenyl)amino]-6-methoxy-7-[3-(4-methyl-1-piperazinyl)propoxy]-3-quinolinecarbonitrile, Bosutinib isomer 4, PF-06651481
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H29Cl2N5O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
room temp
SMILES string
CN(CC1)CCN1CCCOC2=C(OC)C=C3C(N=CC(C#N)=C3NC4=CC(Cl)=C(OC)C(Cl)=C4)=C2
InChI
1S/C26H29Cl2N5O3/c1-32-6-8-33(9-7-32)5-4-10-36-24-14-22-19(13-23(24)34-2)25(17(15-29)16-30-22)31-18-11-20(27)26(35-3)21(28)12-18/h11-14,16H,4-10H2,1-3H3,(H,30,31)
InChI key
YCLIWTLPTXAGPQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-06651481-00 is an isomer of orally available dual Src/Abl kinase inhibitor Bosutinib.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)