Przejdź do zawartości
PZ0218
PF-03814735
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[2-[(1S,4R)-6-[[4-(Cyclobutylamino)-5-(trifluoromethyl)-2-pyrimidinyl]amino]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1,4-imin-9-yl]-2-oxoethyl]-acetamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H25F3N6O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(nc(nc1)Nc3cc4c(cc3)[C@H]5N([C@@H]4CC5)C(=O)CNC(=O)C)NC2CCC2
InChI
1S/C23H25F3N6O2/c1-12(33)27-11-20(34)32-18-7-8-19(32)16-9-14(5-6-15(16)18)30-22-28-10-17(23(24,25)26)21(31-22)29-13-3-2-4-13/h5-6,9-10,13,18-19H,2-4,7-8,11H2,1H3,(H,27,33)(H2,28,29,30,31)/t18-,19+/m0/s1
InChI key
RYYNGWLOYLRZLK-RBUKOAKNSA-N
Biochem/physiol Actions
PF-03814735 is a potent inhibitor of Aurora kinase A and B (IC50 = 5 and 0.8 nM, respectively). PF-03814735 inhibits proliferation of tumor cells in culture and in xenograft tumor models. The compound PF-03814735 blocks phosphorylation of Aurora B and Histone H3, and leads to the formation of polyploid cells in culture (HCT116 and MDA-MB-231).
PF-03814735 is a potent inhibitor of Aurora kinase A and B.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)