Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 579,00 zł |
Informacje o tej pozycji
579,00 zł
Nazwa produktu
Crizotinib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](Oc1cc(cnc1N)-c2cnn(c2)C3CCNCC3)c4c(Cl)ccc(F)c4Cl
InChI
1S/C21H22Cl2FN5O/c1-12(19-16(22)2-3-17(24)20(19)23)30-18-8-13(9-27-21(18)25)14-10-28-29(11-14)15-4-6-26-7-5-15/h2-3,8-12,15,26H,4-7H2,1H3,(H2,25,27)/t12-/m1/s1
InChI key
KTEIFNKAUNYNJU-GFCCVEGCSA-N
Application
- to investigate its effects on hepatocyte growth factor receptor (c-Met) expression, proliferation and apoptosis
- to block neurotrophic tyrosine kinase receptor type 1 (NTRK1) activity in epithelial cells
- to restore sensitivity to erlotinib
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| color white to tan | color white to beige | color white to beige | color white to brown |
| Gene Information human ... ALK(238), MET(4233) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?