Przejdź do zawartości
PZ0187
Begacestat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Chloro-N-[(1S)-3,3,3-trifluoro-1-(hydroxymethyl)-2- (trifluoromethyl)propyl] thiophene-2-sulfonamide, GSI-953
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8ClF6NO3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
391.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥15 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)s1)C(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8ClF6NO3S2/c10-5-1-2-6(21-5)22(19,20)17-4(3-18)7(8(11,12)13)9(14,15)16/h1-2,4,7,17-18H,3H2/t4-/m1/s1
InChI key
PSXOKXJMVRSARX-SCSAIBSYSA-N
Biochem/physiol Actions
Begacestat (GSI-953) is a selective γ-secretase inhibitor that selectively inhibits cleavage of APP over Notch.
Begacestat is a potent APP-selective γ-secretase inhibitor (GSI) that is well-tolerated in mouse and dog.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)