Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H13ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(\C=C2/C(=O)Nc3ccc(Cl)cc23)[nH]1
InChI
1S/C15H13ClN2O/c1-8-5-9(2)17-14(8)7-12-11-6-10(16)3-4-13(11)18-15(12)19/h3-7,17H,1-2H3,(H,18,19)/b12-7-
InChI key
XLBQNZICMYZIQT-GHXNOFRVSA-N
Biochem/physiol Actions
SU5614 is a FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) inhibitor.
SU5614 is a FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) inhibitor; selective inhibitor of VEGF and PDGF receptor tyrosine kinases.
Features and Benefits
This compound is featured on the PDGFR page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?