Merck
PZ0146
SC-53116 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Amino-5-chloro-N-[[(1S,7aS)-hexahydro-1H-pyrrolizin-1-yl]methyl]-2-methoxy-benzamide, SC 49518 hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H22ClN3O2 · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.28 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, white to yellow to brown
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)NC[C@@H]2CCN3CCCC23
InChI
1S/C16H22ClN3O2.ClH.H2O/c1-22-15-8-13(18)12(17)7-11(15)16(21)19-9-10-4-6-20-5-2-3-14(10)20;;/h7-8,10,14H,2-6,9,18H2,1H3,(H,19,21);1H;1H2/t10-,14-;;/m0../s1
InChI key
CZXMPKPHHWPFSI-UROSVOJDSA-N
Biochem/physiol Actions
SC-53116 is a 5-HT4 receptor partial agonist.
SC-53116 is a 5-HT4 receptor partial agonist. SC-53116 has been shown to ameliorate scopolamine-induced impairment in learning in rats at a does of 10 μg/rat i.c.v and increase population spike amplitude in the CA1 and CA3 fields of the hippocampus at the same concentration.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)