Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(=O)C1=C(O)C(=O)N(Cc2ccccc2)C1
InChI
1S/C14H15NO4/c1-2-19-14(18)11-9-15(13(17)12(11)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,16H,2,8-9H2,1H3
InChI key
IGYRPDIWSYGHMY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
EBPC is an aldose reductase inhibitor; anti-cancer.
Other Notes
air sensitive
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?