Merck
PZ0138
SC-51089 hydrate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-Chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepine-10(11H)-carboxylic acid 2-[1-oxo-3-(4-pyridinyl)propyl]hydrazide monohydrochloride hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H19ClN4O3·HCl · xH2O
Masa cząsteczkowa:
459.33 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
O.Cl.Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCc4ccncc4)c2c1
InChI
1S/C22H19ClN4O3.ClH.H2O/c23-17-6-7-20-18(13-17)27(14-16-3-1-2-4-19(16)30-20)22(29)26-25-21(28)8-5-15-9-11-24-12-10-15;;/h1-4,6-7,9-13H,5,8,14H2,(H,25,28)(H,26,29);1H;1H2
InChI key
UEAWIGPAXPGSJC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SC-51089 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)