Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20ClN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.93
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc2Oc3ccccc3CN(C(=O)NNC(=O)CCSCc4ccco4)c2c1
InChI
1S/C22H20ClN3O4S/c23-16-7-8-20-18(12-16)26(13-15-4-1-2-6-19(15)30-20)22(28)25-24-21(27)9-11-31-14-17-5-3-10-29-17/h1-8,10,12H,9,11,13-14H2,(H,24,27)(H,25,28)
InChI key
CQBVTZDISUKDSX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SC-51322 is a selective EP1 prostanoid receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?