Merck
PZ0125
CP-53631
≥98% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18BrN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
352.70
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN[C@@H]1CCC(c2ccc(Br)cc2)c3ccccc13
InChI
1S/C17H18BrN.ClH/c1-19-17-11-10-14(12-6-8-13(18)9-7-12)15-4-2-3-5-16(15)17;/h2-9,14,17,19H,10-11H2,1H3;1H/t14-,17+;/m0./s1
InChI key
FRGRVQZKRCFTHR-SQQLFYIASA-N
Biochem/physiol Actions
CP-53631 is a selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI); antidepressant.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)