Merck
PZ0124
CP-66713
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
8-chloro-1-phenyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxalin-4-amine, PF-1716311
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10ClN5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.73
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2ccc(Cl)cc2n3c(nnc13)-c4ccccc4
InChI
1S/C15H10ClN5/c16-10-6-7-11-12(8-10)21-14(9-4-2-1-3-5-9)19-20-15(21)13(17)18-11/h1-8H,(H2,17,18)
InChI key
PBENJWAFQLORQL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CP-66713 is an adenosine A2 receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Adenosine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)