Merck
PZ0118
Nafoxidine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1-[2-[4-(3,4-dihydro-6-methoxy-2-phenyl-1-naphthalenyl)phenoxy]ethyl]-pyrrolidine hydrochloride, CP-5600, Nafoxidene hydrochloride, PNU-0011100
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H31NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
462.02
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
H2O: ≥8 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.COc1ccc2c(CCC(c3ccccc3)=C2c4ccc(OCCN5CCCC5)cc4)c1
InChI
1S/C29H31NO2.ClH/c1-31-26-14-16-28-24(21-26)11-15-27(22-7-3-2-4-8-22)29(28)23-9-12-25(13-10-23)32-20-19-30-17-5-6-18-30;/h2-4,7-10,12-14,16,21H,5-6,11,15,17-20H2,1H3;1H
InChI key
HJOOGTROABIIIU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Estrogen receptor antagonist; anti-proliferative; non-steroidal antiestrogen; derivative of Tamoxifen
Nafoxidine is a potent estrogen receptor antagonist that exhibits anti-proliferative properties. It is a non-steroidal antiestrogen, a derivative of Tamoxifen.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)